Learn More
uvex Bouchons auriculaires Com4-Fit 2112
Code produit 15172443 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
Ensachés par paires
Mini-boîte
Sachet en PE
Conditionnement:
1 pièce
100 paires
15 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
15172443 Ensachés par paires 1 pièce
17270342 Mini-boîte 15 paires
17260342 Sachet en PE 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15172443 Fournisseur uvex Code fournisseur 2112004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60€
    37.53€ / 1 pièces
    Économisez 3.07€
    7% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
La conception compacte et préformée offre un ajustement idéal pour les utilisateurs dotés de conduits auditifs étroits. La construction en mousse douce assure un haut niveau de confort, même pendant de longues périodes d’utilisation.
  • La conception compacte, ergonomique et préformée offre un ajustement confortable pour les personnes dotées de conduits auditifs étroits
  • La construction en mousse douce offre un haut niveau de confort, même après de très longues périodes d’utilisation
  • La membrane fermée empêche les corps étrangers de pénétrer dans la surface
  • Idéal pour le transport et pour les petites quantités
  • Convient à une utilisation à de faibles niveaux sonores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 352-2:2002
Matériau du coussin Mousse en PU
Dimensions Petit
Modèle 2112 Com4-Fit
Type d’emballage Ensachés par paires
Taux de réduction sonore (NRR) 33 dB
Corded Sans cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Usage unique
Metal Detectable Non
Diélectrique Non