Learn More
uvex Bouchons auriculaires Hi-Com 2112
Code produit 17250342 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
24 dB
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17250342 24 dB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17250342 Fournisseur uvex Code fournisseur 2112095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.25€
    24.63€ / 100 paires
    Économisez 2.62€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
La conception innovante des bouchons auriculaires Hi-Com réduit les bruits d’oreille internes créés lorsqu’une protection auditive est portée. Les bouchons sont dotés de cavités incorporées qui créent une surface plus grande dans la direction du tympan.
  • La forme innovante réduit les bruits d’oreille internes créés lorsqu’une protection auditive est portée
  • Les cavités incorporées créent une surface plus grande dans la direction du tympan
  • Les bouchons auriculaires sont acoustiquement doux et absorbent les bruits gênants
  • Les performances d’isolation inférieures (24 dB) éliminent le risque de surprotection dans les zones présentant une pollution sonore modérée
  • La taille compacte est idéale pour le transport et pour les petites quantités
  • Excellente perception de la parole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert citron
ANSI S3.1974 Non
Dimensions Standard
Modèle Hi-Com 2112
Type d’emballage Sachet en PE
Paires par paquet 100
Taux de réduction sonore (NRR) 24 dB
Corded Sans cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Usage unique
Metal Detectable Non
Diélectrique Non
EN 352.2002 EN 352-2