Learn More
uvex Bouchons auriculaires jetables One-Fit 2112
Code produit 17290332 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
Sachet
Sachet de recharge
Conditionnement:
200 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
17290332 Sachet 200 paires
17200342 Sachet de recharge 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17290332 Fournisseur uvex Code fournisseur 2112045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00€
    33.65€ / 200 paires
    Économisez 5.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Caractérisés par leur conception ergonomique et à surface fermée, les bouchons auriculaires One-Fit sont en mousse de PUR pour un confort optimal, même pendant de longues périodes d’utilisation.
  • La mousse souple en PUR garantit le confort même pendant de longues périodes d’utilisation
  • La surface fermée empêche l’entrée de corps étrangers
  • Pour une utilisation avec des sources de bruit pouvant atteindre 110 db(A)
  • Con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Turquoise
ANSI S3.1974 Non
Dimensions Standard
Modèle One-Fit 2112
Type d’emballage Sachet
Paires par paquet 200
Taux de réduction sonore (NRR) 37 dB
Corded Sans cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Usage unique
Metal Detectable Non
Diélectrique Non
EN 352.2002 EN 352-2