Learn More
uvex Bouchons auriculaires jetables Xtra-Fit 2112
Code produit 17210342 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
Boîte de recharge
Sachet en PE
Paires par paquet:
100
200
250
Conditionnement:
100 paires
200 paires
250 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Paires par paquet Conditionnement
17210342 Sachet en PE 200 200 paires
17230342 Sachet en PE 100 100 paires
17220342 Boîte de recharge 250 250 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17210342 Fournisseur uvex Code fournisseur 2112060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.70€
    36.79€ / 200 paires
    Économisez 3.91€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les bouchons auriculaires ergonomiques préformés se dilatent lentement pour s’adapter à la taille et à la forme du conduit auditif, minimisant ainsi les fuites et assurant une protection optimale.
  • Bouchons auriculaires jetables ergonomiques préformés
  • Se dilatent lentement pour s’adapter à la taille et à la forme du conduit auditif
  • Réduction des fuites pour une protection optimale
  • Convient aux conduits auditifs plus grands
  • Disponibles en polysacs hygiéniques ou en sachets de recharge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
ANSI S3.1974 Non
Dimensions L
Modèle Xtra-Fit 2112
Type d’emballage Sachet en PE
Paires par paquet 200
Taux de réduction sonore (NRR) 36 dB
Corded Sans cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Usage unique
Metal Detectable Non
Diélectrique Non
EN 352.2002 EN 352-2