Description
- Bouchons auriculaires jetables ergonomiques préformés
- Se dilatent lentement pour s’adapter à la taille et à la forme du conduit auditif
- Réduction des fuites pour une protection optimale
- Convient aux conduits auditifs plus grands
- Disponibles en polysacs hygiéniques ou en sachets de recharge
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| ANSI S3.1974 | Non |
| Dimensions | Grande taille |
| Modèle | Xtra-Fit 2112 |
| Type d’emballage | Sachet en PE |
| Paires par paquet | 100 |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 36 dB |
| Corded | Sans cordon |
| Plug Shape | Ovale |
| Type de produit | Bouchons d’oreille |
| Afficher plus |