Learn More
uvex Bouchons auriculaires multi-réutilisables Xact-Fit 2124 avec boîtier de stockage
Code produit 17290342 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Standard
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17290342 Petit 50 pièces
17200352 Standard 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17290342 Fournisseur uvex Code fournisseur 2124017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    80.55€ / 50 pièces
    Économisez 25.45€
    24% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les bouchons auriculaires innovants filaires présentent une conception ovale unique qui s’ajuste parfaitement à l’anatomie du conduit auditif. L’axe incliné réduit considérablement la pression dans l’oreille, tout en demeurant confortable à porter pendant
  • La conception ovale unique s’ajuste parfaitement à l’anatomie du conduit auditif
  • L’axe coudé réduit considérablement la pression dans l’oreille
  • Les axes préformés facilitent l’insertion et le retrait des bouchons auriculaires
  • Les stries pour pouce permettent une manipulation rapide et facile
  • La surface lisse et anti-saletés peut être nettoyée avec de l’eau et un savon doux
  • Portez confortablement les bouchons auriculaires filaires autour du cou dans les zones à faible bruit
  • La boîte hygiénique et transparente est incluse pour le stockage en toute sécurité lorsqu’ils ne sont pas utilisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent, gris
ANSI S3.1974 Non
Couleur du cordon Orange
Dimensions Petit
À utiliser avec (application) Environnements variables
Modèle Xact-Fit Multi 2124
Taux de réduction sonore (NRR) 26 dB
Corded Avec cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Non
Diélectrique Non
EN 352.2002 EN 352-2
Comprend Boîtier de poche