Learn More
Macherey-Nagel™ Papiers de pesée
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 115 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Grade MN 226
- Peut être utilisé comme substitut pour les nacelles de pesée
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 90 x 115 mm |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Quantité | 100 |
| Largeur (métrique) | 115 mm |
| Type de produit | Papier de pesée |
| Forme | Nacelle |