Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central 4,3 mm, 22 x 9,1 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris, Rouge, Transparent
Transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Pré-fendu:
Non
Oui
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Pré-fendu | Non |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Dureté | 45° Shore A |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type | À clipser |