Learn More
Hamilton™ Calibre 23, aiguille RN à pavillon petit, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 g
Conditionnement:
6 pièces
Description
Fiche technique
- Jauge – Jauge 23
- Type de pointe – 2, 3 ou 4
- Longueur de l’aiguille – Longueur de l’aiguille sur mesure
- Autoclavable – Oui
- Quantité de ventes – Six aiguilles par boîte
- Moyeu – RN petit
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 g |
| Type de produit | Petite embase RN |