Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 matrice
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les capillaires sans revêtement interne sont fournis dans des ensembles préassemblés de 24 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Software Type | Analyse de fragments |
| Longueur des capillaires | 50 cm |
| Contenu et stockage | Conserver ce réseau à température ambiante. Pour plus d’informations sur le stockage de la matrice capillaire sur et hors de l’instrument, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur de l’analyseur génétique Applied Biosystems 3500/3500xL. |
| Description | Réseau à 24 capillaires, capillaire de 50 cm, temps d’exécution de 125 min, capillaires internes non revêtus, analyse de fragments, analyse de la qualité des protéines, applications de séquençage, à utiliser avec l’analyseur génétique 3500xL, température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Analyse de la qualité des protéines, analyse de fragments, séquençage |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3500xL |
| Longueur (métrique) | 50 cm (capillaire) |
| Type de produit | Analyseur d’ADN, réseau de 24 capillaires |
| Quantité | 1 matrice |
| Durée de fonctionnement | 125 min |
| Afficher plus |