Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à angle fixe 24 places avec couvercles
Code produit. p-318446 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Vitesse max.:
15 000 tr/min
FCR max.:
21,890 ×g
Angle:
45°
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10593851
Marque: Thermo Scientific™ 75007593
Spécification
Type Rotor Microliter
Capacité 24 x 1,5 / 2 mL
FCR max. 21,890 ×g
Vitesse max. 15 000 tr/min
Angle 45°
Autoclavable Autoclavables