Learn More
HUBER Bains à circulation chauffant réfrigéré Mini-stat 240
Les plus petits thermostats à circulation de refroidissement au monde, qui peuvent être placés dans une hotte de laboratoire ou dans une usine. Les Ministats sont de petite taille, mais offrent des performances suffisantes pour contrôler les photomètres, les réfractomètres, les viscosimètres, les appareils de distillation, les récipients de réaction, les mini-usines.
Marque: HUBER 2016.0005.01
Description
La forme compacte des Ministat permet leur installation dans les espaces les plus confinés, par exemple dans une hotte de laboratoire ou dans une usine technique. Malgré leur petite taille, les systèmes sont intégralement équipés et offrent des performances suffisantes pour la régulation de la température des photomètres, des réfractomètres, des viscosimètres, des appareils de distillation, des récipients de réaction et des mini-usines. L’ouverture du bain permet de thermoréguler des objets directement dans un bain thermostaté. Une pompe aspirante / foulante puissante avec un réglage infini de la vitesse de rotation assure une circulation optimale. La pression maximale peut également être réglée à l’aide d’un capteur de pression en option, permettant ainsi de protéger efficacement les appareils et les réacteurs en verre fragiles contre la casse. De plus, les Ministat sont proposés par défaut avec le contrôleur Pilot ONE niveau “Professionnel” avec un écran TFT couleur et un système de guidage de l’opérateur convivial. Les connexions analogiques conformes aux recommandations NAMUR sont disponibles via le module Com.G@te en option pour intégrer les Ministat aux systèmes de contrôle des processus et des installations.Ministat 240 avec contrôleur “Pilot ONE”
- Bain à cryothermostat réfrigéré
- Plage de températures : -45°C à 200°C
- Capacité de refroidissement (20°C) : 0,6kW
- Capacité de refroidissement (0°C) : 0,55kW
- Capacité de refroidissement (-40°C) : 0,05kW
- Capacité de chauffage : 1,8 - 2,1 kW
- Pression de pompe max. : 22 l/min / 0,7 bar
- Pompe d’aspiration max. : 16 l/min / 0,4 bar
- Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
- Alimentation : 220/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz. Avec réfrigérant naturel.
Spécification
100°C à 0,6 kW, 20°C à 0,6 kW, 0°C à 0,55°CkW, à 10°C à 0,42°CkW, à 20°C (à 0,35 kw) | |
de -45°C à +200°C | |
TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant | |
Ministat 240 | |
3/FL | |
3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques | |
516 mm | |
220/240 V |
Circulation | |
TFT | |
1,8-2,1 kW | |
22 L/min, pression 0,7 bar, 16 L/min, aspiration 0,4 bar | |
±0,02°C | |
300 mm | |
41 kg | |
50/60 Hz |