Learn More
Uvex™ Pantalon en coton pour femmes 248 avec taille élastique
Code produit 15328762 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
38
46
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15328762 36 1 pièce
15338762 38 1 pièce
15378762 46 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15328762 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8152901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.98€
    24.45€ / 1 pièces
    Économisez 7.53€
    23% de réduction
En stock
Les pantalons sont 100 % coton et disposent d’une taille élastique, d’une poche latérale et conviennent au blanchiment industriel.
  • Pantalon 100 % coton pour femmes adapté au blanchiment industriel
  • Poche latérale avec fermeture à boutons pression dissimulée
  • Taille élastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 36
Sexe Pour femme
Type de produit Pantalon polyvalent
Matériau Coton
Couleur Blanc
Type de cheville Droit
Type de couture Ruban adhésif
Nbre de poches 1
Type de taille Élastique