Learn More
Sharpsafe™ Conteneur à déchets tranchants infectieux pour incinération 24 l
Code produit. 15635697
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Semi-translucide jaune
Semi-translucide orange
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15635697
Marque: Sharpsafe™ 41202411
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le modèle 24 l de taille généreuse est particulièrement adapté aux zones générant de grandes quantités de déchets contaminés.
  • L’ouverture horizontale large garantit une élimination facile des grands objets et permet un remplissage proportionnellement plus important que les ouvertures verticales
  • Le grand volume améliore le rapport coût-efficacité dans les zones à forte utilisation
  • Un couvercle semi-translucide et une ligne de remplissage visible permettent d’assurer la sécurité de l’utilisateur en indiquant clairement quand la ligne de remplissage est atteinte
  • Le rabat pivotant assure une élimination en toute sécurité
  • L’étiquette moulée constitue un marquage permanent qui ne peut pas être retiré
  • Système de fermeture temporaire et finale
  • Assemblage simple en 4 clics
Spécification
Capacité (métrique) 24 l
Certifications/Conformité UN 3291, BS EN ISO 23907:2012
Couleur de bouchon Semi-translucide orange
Dimensions (L x l x H) 335 x 230 x 450 mm
Comprend Bouchon
À utiliser avec (application) Élimination de déchets tranchants et contaminés