Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP à trou central, blanc, à filetage 24-400
Joints combinés prêts à l’emploi.
61.65€ - 90.25€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 24 mm |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10541013
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Blanc, Beige | 3,2 mm |
90.25€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11530595
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butyle | Gris, Rouge, Blanc | 2,5 mm |
61.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Assemblage rapide et simple
- Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
- Grande variété de matériaux de septum pour quasiment toutes les applications
Spécification
24 mm | |
Stockage | |
Bouchon à vis |
Polypropylène | |
100 |