Learn More
Hamilton™ 25 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
Aiguille non comprise
Personnalisé
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Personnalisé
Type de connexion:
Amovible
Luer-Lock
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 25 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PTFE |
| Calibre d’aiguille | Aiguille non comprise |
| Diamètre (impériale) interne | 0.029 in. |
| Diamètre (impériale) externe | 0.305 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 0.729 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | No Needle Included |
| Température max. (impériale) | 239°F |
| Température max. (métrique) | 115°C |
| Afficher plus |