Learn More
Hamilton™ 50 μL 1800 Series Gas Tight Syringe
Code produit. 17814342
Click to view available options
Type de connexion:
Amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17814342
Marque: Hamilton™ CAL764401
The 1800 Series Gas Tight syringes are the reinforced plunger version of the 1700 Series.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue syringe holder, which provides an area to hold the syringe that prevents heat transfer, dispense inaccuracies, and plunger blow outs.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
Note: Needle sold separately.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0.029 in.
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0059 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0.305 in.
Diamètre (métrique) interne 0.729 mm
Diamètre (métrique) externe 7.75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Gas Tight Syringe
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1802 RN
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 50 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Amovible