Learn More
Abnova™ MgCl2 25 mM
Code produit. 16082565
Click to view available options
Quantité:
1,8 mL
5 x 1,8 mL
Conditionnement:
1.80mL
5 pièces
Code produit. 16082565
Marque: Abnova™ D0023.1.8mL
Le mélange 25 mM MgCl2 peut être utilisé pour l’optimisation de la concentration d’ions magnésium dans la réaction PCR.
Spécification
À utiliser avec (application) PCR standard
Quantité 1,8 mL