Learn More
Hamilton™ 250 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Code produit. 17814282
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 g
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Luer-Lock
Luer-Lock mâle
Verrouillage de l’échantillon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17814282
Marque: Hamilton™ CAL81130
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 250 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Diamètre (impériale) interne 0,091 in
Diamètre (impériale) externe 0.305 in.
Diamètre (métrique) interne 2.30 mm
Diamètre (métrique) externe 7.75 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille No Needle Included
Type de produit Gas Tight Syringe
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1725 LT Syringe
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 250 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille No Needle Included
Type de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Type de connexion Embout Luer