Learn More
Hamilton™ 250 μL 1800 Series Gas Tight Syringe
Code produit. 17854262
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17854262
Marque: Hamilton™ CAL764001
The 1800 Series Gas Tight syringes are the reinforced plunger version of the 1700 Series.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue syringe holder, which provides an area to hold the syringe that prevents heat transfer, dispense inaccuracies, and plunger blow outs.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 250 μL.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Diamètre (impériale) interne 0,091 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0059 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0.305 in.
Diamètre (métrique) interne 2.30 mm
Diamètre (métrique) externe 7.75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille No Needle Included
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1825 N SYR
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 250 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille No Needle Included
Type de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Type de connexion Amovible