Learn More
Hydrocortisone (Cortisol), Mikromol™
Code produit 18011610
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18011610 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18011610 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0185.000250
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Hydrocortisone (Cortisol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Noms d’analytes ou de composants Hydrocortisone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H30 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hydrocortisone, Cortisol, 11beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Prednisolone Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate Imp. A (Pharmeuropa), 17-Hydroxycorticosterone, Acticort, Aeroseb HC, Ala-Cort, Anflam, Anti-inflammatory hormone, CCN 90306A, CaldeCort Spray, Cetacort, Cobadex, Cort-Dome, Cortanal, Cortef, Cortenema, Corticreme, Cortifan, Cortiment, Cortispray, Cortonema, Cortril, Dermacort, Dermocortal, Dermolate, Dihydrocostisone, Dioderm, Domolene-HC, Efcorbin, Efcortelan, Eldecort, Epiderm H, Esiderm H, Evacort, Ficortril, Genacort, HC, Heb-Cort, Hidro-Colisona, Hycort, Hycortol, Hycortole, Hydracort, Hydrasson, Hydro-Adreson, Hydrocort, Hydrocortal, Hydrocorticosterone, Hydrocortisyl, Hydrocortone, Hydroskin, Hytone, Hytone lotion, Incortin-H, Kendall's compound F, Lacticare HC, Medicort, Mildison, NSC 10483, Nutracort, Optef, Otosone-F, Penecort, Permicort, Polcort H, Reichstein's substance M, Scheroson F, Signef, Synacort, Tarcortin, Texacort, Texacort lotion 25, Timocort, Topicort, Traumaide, U 1851, Zenoxone, 11beta,17,21-Trihydroxyprogesterone, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11beta-Hydroxycortisone, 17alpha-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione, Hydrocortisone, Hydrocortisone Acetate Impurity A, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Impurity A, Prednisolone Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Nom IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-2,6,7,8,9,11,12, 14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthréne-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 362.46
Quantité 250 mg
Poids de la formule 362.2093 g/mol