missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine 5'-Diphosphate Sodium Salt, TRC

Code produit. 30325007
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30325007

Marque: Toronto Research Chemicals TRCA28170825G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Adenosine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 20398-34-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10H15N5O10P2 . x(Na)
Quantité 25 g
Synonyme Adenosine 5-Diphosphate Monosodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMILES [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphono hydrogen phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 427.2
Poids de la formule 449.0114
Pourcentage de pureté >95
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis