Learn More
Acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique (acide fluoroquinolonique), Mikromol™
Description
Acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique (acide fluoroquinolonique)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Fluoroquinolonic acid |
| CAS | 86393-33-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fluoroquinolonic acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H9 Cl F N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. A (EP), Ciprofloxacin Imp. A (EP), Enrofloxacin Imp. A (EP), Fluoroquinolonic Acid, 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity A, Enrofloxacin Impurity A, Ciprofloxacin Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O |
| Nom IUPAC | ácido 7-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Show More |