Learn More
Hamilton™ Calibre 25s, aiguille à pavillon en métal, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte
Code produit. 12306389
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
25s G
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12306389
Marque: Hamilton™ 775121
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur standard de l’aiguille est de 2 po / 51 mm. Les aiguilles à pavillon en métal (N) sont disponibles en boîtes de six pratiques. Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés. Ces aiguilles sont disponibles du calibre 10 à 33.
Fiche technique
  • Jauge – Jauge 25s
  • Type de pointe – 5 ou AS
  • Longueur de l’aiguille – Longueur de l’aiguille sur mesure
  • Autoclavable – Oui
  • Quantité de ventes – Six aiguilles par boîte
  • Moyeu – Métal (N)
Spécification
Calibre d’aiguille 25s G
Type de produit Aiguilles à embase en métal