Learn More
28-Homobrassinolide, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 28-Homobrassinolide |
| CAS | 74174-44-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 28-Homobrassinolide |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C29 H50 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Synonyme | B-Homo-7-oxastigmastan-6-one, 2,3,22,23-tetrahydroxy-, (2α,3α,5α)-, (1R,3aS,3bS,6aS,8S,9R,10aR,10bS,12aS)-1-[(1S,4S)-4-Ethyl-2,3-dihydroxy-1,5-dimethylhexyl]hexadecahydro-8,9-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-6H-benz[c]indeno[5,4-e]oxepin-6-one, 28-Highbrassinolide, 6H-Benz[c]indeno[5,4-e]oxepin-6-one, 1-(4-ethyl-2,3-dihydroxy-1,5-dimethylhexyl)hexadecahydro-8,9-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-, [1R-[1α(1S*,4S*),3aβ,3bα,6aβ,8β,9β,10aα,10bβ,12aα]]-[partial]-, Brassinolide-ethyl, Homobrassinolide, 6H-Benz[c]indeno[5,4-e]oxepin-6-one, 1-[(1S,4S)-4-ethyl-2,3-dihydroxy-1,5-dimethylhexyl]hexadecahydro-8,9-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-, (1R,3aS,3bS,6aS,8S,9R,10aR,10bS,12aS)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H50O6/c1-7-17(15(2)3)26(33)25(32)16(4)19-8-9-20-18-14-35-27(34)22-12-23(30)24(31)13-29(22,6)21(18)10-11-28(19,20)5/h15-26,30-33H,7-14H2,1-6H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-,22+,23-,24+,25?,26?,28+,29+/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C(C)C)C(O)C(O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3COC(=O)[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 494.7037 |
| Afficher plus |