Learn More
Tuttnauer 28L Benchtop Autoclave
Code produit. 17891067 Tous les produits Tuttnauer Produits
Change view
Click to view available options
Caractéristiques:
Refroidissement intégré, générateur de vapeur, aspirateur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Caractéristiques unitSize
17891067 Refroidissement intégré, générateur de vapeur, aspirateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 17891067 Fournisseur Tuttnauer Code fournisseur 2840ELCPVG230D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Designed to save space on your laboratory workbench, the 28L Benchtop Autoclave is a front loading benchtop autoclave that provides high quality, repeatable performance and accountability for a wide range of applications used in modern laboratories.
Designed for your laboratory applications. The 2840EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, Fo control, and more.
  • Advanced Control System - Take Advantage of Tuttnauer's state-of-the-art control system with multi-color display.
  • Safe - Automatic pressure locking system. Door will not open when the chamber is overpressured.
  • Optional Internal Printing - Documents date, time, temperature and pressure.
  • Intuitive Multi-Color Display - Multi-color display for easier reading gives quick access to important information. Color is used to indicate the stage of the cycle.
  • High Quality Stainless Steel - 316L grade stainless steel chamber and door with electro-polish finish.
  • Diverse Load Types - The 2840EL-D autoclave comes with 8 factory set cycle programs that cover the processing needs of most laboratories and research centers.
Spécification
Capacité (impériale) 6.1 gal.
Capacité (métrique) 28 L
Profondeur (métrique) de la chambre 40 cm
Diamètre (impériale) de la chambre 11.2 in.
Profondeur (impériale) de la chambre 16 in.
Diamètre (métrique) de la chambre 28 cm
Longueur (impériale) 25.2 in.
Longueur (métrique) 63 cm
Modèle 2840ELCPVG-D
Type de produit Autoclave de paillasse
Température (impériale) 221°F to 279°F
max. (métrique) 105°C to 137°C
Caractéristiques Refroidissement intégré, générateur de vapeur, aspirateur