Learn More
Gibco™ Réactif de transfection 293fectin™
Code produit. 10093574
Click to view available options
Quantité:
1 ml
15 mL
10 x 15 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10093574
Marque: Gibco™ 12347750
Formulation exclusive à base de lipides cationiques destinée à la transfection de l’ADN dans les cellules eucaryotes
Le réactif de transfection 293fectin™ est une formulation exclusive à base de lipides cationiques destinée à la transfection de l’ADN dans les cellules eucaryotes. Ce réactif est optimisé pour la transfection des cellules rénales embryonnaires humaines 293 en suspension (par exemple les cellules FreeStyle™ 293-F, n° cat. R790-07) dans le milieu d’expression défini, exempt de sérum, FreeStyle™ 293 (n° cat. 12338-018) ; il doit être utilisé avec le système d’expression FreeStyle™ 293 (n° cat. K9000-01). Le réactif de transfection 293fectin™ présente les avantages suivants :
  • Efficacité de transfection élevée dans les cellules 293 en suspension ; convient également à la transfection des cellules 293 adhérentes
  • Les cellules en suspension FreeStyle™ 293-F peuvent être transfectées dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle™ 293 ; changement de milieu inutile
  • Ajout des complexes de réactif 293fectin™ directement dans les cellules du milieu de culture
  • Inutile de retirer les complexes, de changer de milieu ou d’en ajouter après la transfection.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Chaque kit contient 10 unités. Chaque unité contient un flacon de réactif. Conserver à +4°C. 293fectin™ est garantie stable pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
    Description Réactif de transfection de la 293fectine™, 10 x 15 ml, type d’échantillon de l’ADN plasmide (spécifique), lignées cellulaires établies, transfection à base de lipides, utilisé pour la production d’anticorps et la culture cellulaire, expression protéique, transfection, production de vaccins viraux
    Type de cellule Lignées cellulaires établies
    Format Tube
    Type d’échantillon ADN plasmide
    Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
    À utiliser avec (application) Expression de protéines et transfection
    Comprend Chaque kit contient 10 unités. Chaque unité contient un flacon de réactif.
    Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
    Gamme de produits 293fectin
    Type de produit Réactif de transfection
    Quantité 10 x 15 ml
    Compatible avec le sérum Oui