Learn More
Fisherbrand™ Système d’électrophorèse verticale modulaire 2D TV100 YK-2DSYS TV
Click to view available options
:
Système d’électrophorèse verticale modulaire 2D TV100 YK-2DSYS TV
Description
- Comprend un module de migration de gel standard et un module de migration de gel avec électrotransfert, qui sont interchangeables dans la cuve de gel, permettant d’effectuer l’électrotransfert indépendamment ou dans le cadre d’un système 2D entièrement intégré
- Le module de migration de gel avec électrotransfert est disponible en 2 tailles pour l’électrophorèse de première dimension de 10 gels capillaires pouvant atteindre des ampholytes, d’une longueur maximale de 8ou 17 cm et d’un diamètre interne de 1 ou 4 mm
- Les gels capillaires sont disponibles en diamètre interne standard de 1 mm pour l’IEF analytique ou en capillaires de 4 mm en option pour l’isolement protéique
- Module de migration de gel standard à double plaque conçu spécifiquement pour les techniques SDS-PAGE nécessitant des gels coulés en laboratoire
- Le support de coulage est inclus en standard
- Les connecteurs Snaplock permettent de connecter le serpentin de refroidissement à un refroidisseur externe pour des séparations plus rapides à plus haute tension
Spécification
Spécification
| Type | Système d’électrophorèse verticale 2-D modulaire TV |
| Comprend | Twin-plate mini-gel unit with GRM and cooled gel tank, with built-in cooling coil and quick-fit tubing, lid, 2 x (10 x 10cm; W x H) plain glass plates, 2 x (10 x 10cm) notched glass plates, 1 x dummy plate, 4 x 1mm thick spacers, 2 x spacer aligners and 2 x 1mm thick 12-sample combs, casting base and 2 x silicone seals; CAPGRM, 10 x 1mm glass capillaries, 4 x 1.5mm thick spacers, 2 x 1.5mm thick 1-D preparatory combs, 10 x blanking ports and 1 x gel extraction platform |
| Alimentation électrique | 10 à 15 mA |
| Tension | 100 à 150 V |