Learn More
(2E)-N,6,6-Triméthyl-N-(naphtalén-2-ylméthyl)hept-2-én-4-yn-1-amine Chlorhydrate (chlorhydrate de trans-isoterbinafine), Mikromol™
Code produit 17903576
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17903576 25 mg 25mg
17902776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17903576 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0696.040025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de (2E)-N,6,6-triméthyl-N-(naphtalén-2-ylméthyl)hept-2-én-4-yn-1-amine (chlorhydrate de trans-isoterbinafine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Isoterbinafine Hydrochloride
CAS 877265-30-0
Noms d’analytes ou de composants trans-Isoterbinafine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H25 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP), Terbinafine Imp. C (EP), Terbinafine USP Related Compound C, Terbinafine USP RC C, (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, trans-Isoterbinafine Hydrochloride, Terbinafine Related Compound C as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Terbinafine Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)14-8-5-9-15-22(4)17-18-12-13-19-10-6-7-11-20(19)16-18;/h5-7,9-13,16H,15,17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC (E)-N,6,6-triméthyl-N-(naphthalen-2-ylméthyl)hept-2-en-4-yn-1-amine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 327.89
Quantité 25 mg
Poids de la formule 327.1754 g/mol