Learn More
Chlorure d'acide (2EZ)-4-(triméthylazaniumyl)but-2-énoïque (chlorhydrate de crotonobétaïne), Mikromol™
Code produit 17950816
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17950816 100 mg 100mg
17953826 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17950816 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0759.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorure d'acide (2EZ)-4-(triméthylazaniumyl)but-2-énoïque (chlorhydrate de crotonobétaïne)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride
CAS 6538-82-5
Noms d’analytes ou de composants 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H14 N O2 . Cl
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride (1:1), (3-Carboxyallyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), 2-Propen-1-aminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, (3-carboxyallyl)trimethyl-, chloride (8CI), Crotonobetaine hydrochloride, Levocarnitine Related Compound A as Chloride, Levocarnitine Impurity A as Chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC=CC(=O)O
Nom IUPAC 3-carboxyprop-2-enyl(triméthyl)azaium ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 179.64
Quantité 100 mg
Poids de la formule 179.0713 g/mol