Learn More
Électrode de chlorure de lithium 2M, solution de remplissage d’électrode, Paragon Scientific™
Product Code. 16060200
Change view
Click to view available options
Quantité:
3 x 30 ml
5 x 30 ml
10 x 30 ml
Unit Size:
10 pièces
3 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
16060200 3 x 30 ml 3 pièces
16070200 5 x 30 ml 5 pièces
16050200 10 x 30 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16060200 Supplier Paragon Scientific Supplier No. LCL303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    119.14€ / 3 pièces
    Économisez 16.86€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un réactif analytique de haute qualité, fabriqué et certifié conforme pour une utilisation dans ASTM D 664 / IP 177, la méthode d'essai normalisée pour l'indice d'acide des produits pétroliers par titrage potentiométrique.
  • Réactif analytique électrolytique au chlorure de lithium fabriqué selon les normes ASTM D 664 et IP177.
  • Fourni avec un certificat qui comprend une estimation de l'incertitude de fabrication.
  • Garantit une conformité totale aux exigences de la méthode d'essai ASTM et IP pour la préparation des réactifs.
  • Format de flacon de 30 ml pratique pour le remplissage direct dans l’électrode.
  • Option multi-pack disponible
  • Économique et gain de temps
  • Certificat de fabrication et MSDS inclus
  • Durée de conservation de 6 mois
Specifications
Quantité 3 x 30 ml
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposee soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser un agent chemique sec, du CO2, un jet d'eau ou une mousse resistant de alcools pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, lithium chloride