Learn More
Acide (2R)-2-amino-2-phénylacétique (D-phénylglycine), Mikromol™
Description
Acide (2R)-2-amino-2-phénylacétique (D-phénylglycine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine) |
| CAS | 875-74-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Acide (2R)-2-amino-2-phénylacétique |
| Afficher plus |