Learn More
Acide (2R)-2-amino-2-phénylacétique (D-phénylglycine), Mikromol™
Code produit 30462820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462820 4 x 25 mg 100mg
30051822 25 mg 25mg
17939484 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462820 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0253.1200254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2R)-2-amino-2-phénylacétique (D-phénylglycine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Noms d’analytes ou de composants (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-2-phénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 151,0633 g/mol