Learn More
(2R)-(2-Chlorophényl)[6,7-dihydrothiéno[3,2-c]pyridine-5(4H )-yl]chlorhydrate d'acide acétique, Mikromol
Code produit 30461464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30461464 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461464 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0455.320025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2R)-(2-Chlorophényl)[6,7-dihydrothiéno[3,2-c]pyridine-5(4H )-yl]chlorhydrate d'acide acétique, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Noms d’analytes ou de composants (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H14 Cl N O2 S . H Cl
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride, (R)-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H/t14-;/m1./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.OC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
Nom IUPAC acide (2R)-2-(2-chlorophényl)-2-(6,7-dihydro-4H-thiéno[3,2-c]pyridin-5-yl)acétique ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 344.256
Quantité 25 mg
Poids de la formule 343,02 g/mol