Learn More
Acide (2R,3R)-2,3-bis(benzoyloxy)butanedioïque (acide dibenzoyltartrique), Mikromol™
Code produit 30051740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051740 100 mg 100mg
30051526 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051740 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0448.04
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2R,3R)-2,3-bis(benzoyloxy)butanedioïque (acide dibenzoyltartrique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
CAS 2743-38-6
Noms d’analytes ou de composants (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H14 O8
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, Ramipril Imp. M (EP), Dibenzoyltartric Acid, Ramipril Impurity M
Formule InChI InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 358.3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 358,0689 g/mol