Learn More
Sel de sodium de l'acide (2R,3R)-2-éthyl-3-(hydroxyméthyl)-4-(1-méthyl-1H-imidazol-5-yl)butanoïque (sel de sodium de l'acide isopilocarpique), Mikromol™
Code produit 18061610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18061610 100 mg 100mg
18013300 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18061610 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0338.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sel de sodium de l'acide (2R,3R)-2-éthyl-3-(hydroxyméthyl)-4-(1-méthyl-1H-imidazol-5-yl)butanoïque (sel de sodium de l'acide isopilocarpique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
CAS 101769-87-3
Noms d’analytes ou de composants (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H17 N2 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP), Pilocarpine Imp. C (EP), 1H-Imidazole-5-butanoic acid, alpha-ethyl-beta-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [R-(R*,R*)]- (9CI), (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP) as Sodium Salt, Isopilocarpic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Nitrate Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10+;/m0./s1
SMILES [Na+].CC[C@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ;(2R,3R)-2-éthyl-3-(hydroxyméthyl)-4-(3-méthylimidazol-4-yl)butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 248.25
Quantité 100 mg
Poids de la formule 248,1137 g/mol