Learn More
(2R,3R)-2-méthylbutane-1,2,3,4-tétraol, TRC
Code produit 30010369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010369 1 mg 1mg
30133138 100 mg 100mg
30012449 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010369 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2951301MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 310887-92-4
Formule moléculaire C5H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
SMILES OC[C@](O)(C)[C@@H](O)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol
Quantité 1 mg