Learn More
(2R,3R)-2-méthylbutane-1,2,3,4-tétraol, TRC
Code produit 30133138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133138 100 mg 100mg
30012449 10 mg 10mg
30010369 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133138 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM295130100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 310887-92-4
Formule moléculaire C5H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
SMILES OC[C@](O)(C)[C@@H](O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol