Learn More
Acide (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-méthylhexanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 261.32 |
| Pourcentage de pureté | 97% |