Learn More
Acide (2R)-hydroxyphénylacétique ((R)-acide mandélique), Mikromol™
Code produit 30052462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052462 100 mg 100mg
30049346 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052462 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0317.10
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2R)-hydroxyphénylacétique ((R)-acide mandélique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Mandelic Acid
CAS 611-71-2
Noms d’analytes ou de composants (R)-Mandelic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (R)-Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Impurity E, Sertraline Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
SMILES O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nom IUPAC Acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 152,0473 g/mol