Learn More
(2RS)-1-[4-(2-Hydroxyéthyl)phénoxy]-3-[(1-méthyléthyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Description
(2RS)-1-[4-(2-Hydroxyéthyl)phénoxy]-3-[(1-méthyléthyl)amino]propan-2-ol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 62572-94-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H23 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Betaxolol Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP), Metoprolol Imp. H (EP), (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Impurity B, Metoprolol Succinate Impurity H, Metoprolol Tartrate Impurity H, Betaxolol Impurity B, Metoprolol Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-[4-(2-hydroxyéthyl)phénoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Afficher plus |