Learn More
(2RS)-1-[4-(2-Hydroxyéthyl)phénoxy]-3-[(1-méthyléthyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Code produit 30457640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457640 4 x 25 mg -
30051927 25 mg 25mg
30052507 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457640 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0027.1000254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-1-[4-(2-Hydroxyéthyl)phénoxy]-3-[(1-méthyléthyl)amino]propan-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
CAS 62572-94-5
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H23 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Betaxolol Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP), Metoprolol Imp. H (EP), (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Impurity B, Metoprolol Succinate Impurity H, Metoprolol Tartrate Impurity H, Betaxolol Impurity B, Metoprolol Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1
Nom IUPAC 1-[4-(2-hydroxyéthyl)phénoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 253.34
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 253,1678 g/mol