Learn More
(2RS)-1-(4-éthylphénoxy)-3-[(1-méthyléthyl)amino]propan-2-ol Chlorhydrate, Mikromol™
Description
(2RS)-1-(4-éthylphénoxy)-3-[(1-méthyléthyl)amino]propan-2-ol Chlorhydrate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 464877-45-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H23 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Betaxolol Hydrochloride Imp. A (EP), Betaxolol Imp. A (EP), (2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride, 2-Propanol, 1-(4-ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), Betaxolol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Betaxolol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Betaxolol Impurity A as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H23NO2.ClH/c1-4-12-5-7-14(8-6-12)17-10-13(16)9-15-11(2)3;/h5-8,11,13,15-16H,4,9-10H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-(4-etilfenoxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol;clorhidrato |
| Afficher plus |