Learn More
(2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Code produit 17924036
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17924036 25 mg 25mg
17920956 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17924036 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0235.070025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 150194-52-8
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H10 Br F2 N3 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. H (EP), Fluconazole Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C11H10BrF2N3O/c12-4-11(18,5-17-7-15-6-16-17)9-2-1-8(13)3-10(9)14/h1-3,6-7,18H,4-5H2
SMILES OC(CBr)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
Nom IUPAC 1-bro-2-(2,4-difluorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 318.12
Quantité 25 mg
Poids de la formule 316.9975 g/mol