Learn More
(2RS)-1-(Éthylamino)-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Code produit 17901676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17901676 100 mg 100mg
17900456 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17901676 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0027.04
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-1-(Éthylamino)-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 109632-08-8
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H23 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Metoprolol Succinate Imp. A (EP), Metoprolol Tartrate Imp. A (EP), Metoprolol Imp. A (EP), Metoprolol USP Related Compound A, Metoprolol USP RC A, (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Related Compound A, Metoprolol Succinate Impurity A, Metoprolol Tartrate Impurity A, Metoprolol Impurity A, Metoprolol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
SMILES CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
Nom IUPAC 1-(éthylamino)-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propane-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 253.34
Quantité 100 mg
Poids de la formule 253,1678 g/mol