Learn More
Acide (2RS)-(1-hydroxycyclopentyl)(phényl)acétique, Mikromol™
Code produit 30052415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052415 100 mg 100mg
30051719 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052415 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0580.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2RS)-(1-hydroxycyclopentyl)(phényl)acétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
CAS 25209-52-3
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H16 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclopentolate Imp. A (EP), (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity A, Cyclopentolate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
Nom IUPAC Acide 2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 220.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 220,1099 g/mol