Learn More
(2RS)-2-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthanamine Nitrate, Mikromol™
Code produit 17942696
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17942696 25 mg 25mg
17933246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17942696 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0281.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-2-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthanamine Nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-[(2,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethanamine Nitrate
CAS 2724689-95-4
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-2-[(2,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethanamine Nitrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H13 Cl4 N O . H N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Miconazole Nitrate Imp. C (EP), Miconazole USP Related Compound C, Miconazole USP RC C, (2RS)-2-[(2,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethanamine Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. C (EP) as Nitrate, Miconazole Related Compound C as Nitrate, Miconazole Impurity C as Nitrate, Miconazole Nitrate Impurity C as Nitrate, Miconazole Impurity C as Nitrate
Formule InChI InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H
SMILES NCC(OCc1ccc(Cl)cc1Cl)c2ccc(Cl)cc2Cl.O[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etanamina; ácido nítrico
Poids moléculaire (g/mol) 428.09
Quantité 25 mg
Poids de la formule 425.9708 g/mol