Learn More
chlorhydrate de (2RS)-2-(2,6-di-méthylphénoxy)propan-1-amine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de (2RS)-2-(2,6-di-méthylphénoxy)propan-1-amine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-2-(2,6-Di-methylphenoxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2724689-76-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS)-2-(2,6-Di-methylphenoxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H17 N O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Mexiletine Hydrochloride Imp. D (EP), Mexiletine Imp. D (EP), (2RS)-2-(2,6-Di-methylphenoxy)propan-1-amine Hydrochloride, Mexiletine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Mexiletine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Mexiletine Impurity D as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+; |
| SMILES | Cl.CC(CN)Oc1c(C)cccc1C |
| Nom IUPAC | 2-(2,6-diméthylphénoxy)propan-1-amine ;chlorhydrate |
| Afficher plus |