Learn More
Acide (2RS)-2-(2-fluorobiphényl-4-yl)-2-hydroxypropanoïque, Mikromol™
Code produit 30050618
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050618 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050618 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0727.03
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2RS)-2-(2-fluorobiphényl-4-yl)-2-hydroxypropanoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
CAS 61466-95-3
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H13 F O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid, Flurbiprofen Imp. C (EP), Flurbiprofen Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C15H13FO3/c1-15(19,14(17)18)11-7-8-12(13(16)9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,19H,1H3,(H,17,18)
SMILES CC(O)(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nom IUPAC Acide 2-(3-fluoro-4-phénylphényl)-2-hydroxypropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 260.26
Quantité 50 mg
Poids de la formule 260.0849 g/mol