Learn More
(2RS)-2-(3,4-diméthoxyphényl)-2-[2-[[2-(3,4-diméthoxy-phényl)éthyl](méthyl)amino]éthyl]-3-méthyl-butanenitrile Chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 18051210
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18051210 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18051210 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0022.120025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-2-(3,4-diméthoxyphényl)-2-[2-[[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyl](méthyl)amino]éthyl]-3-méthylbutanenitrile Chlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
CAS 1794-55-4
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C26 H36 N2 O4 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP), Verapamil Imp. I (EP), Verapamil USP Related Compound B, Verapamil USP RC B, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Verapamil Related Compound B as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Verapamil Impurity I as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Nom IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-2-[2-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil-metilamino]etil]-3-metilbutanonitrilo;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 477.04
Quantité 25 mg
Poids de la formule 476.2442 g/mol